Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F13-14 x 50cy
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10131293
Change view
Click to view available options
Vel. máx:
9000 rpm (10 000 con modelo de 230 V)
9250 rpm (10 000 rpm con modelo de 230 V)
RCF máx.:
13855 x g (17105 x g con 230 V)
14 636 x g (17 105 x g con 230 V)
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 y SL 40F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vel. máx RCF máx. Para utilizar con (equipo) unitSize
10131293 9000 rpm (10 000 con modelo de 230 V) 13855 x g (17105 x g con 230 V) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus cada uno
10450655 9250 rpm (10 000 rpm con modelo de 230 V) 14 636 x g (17 105 x g con 230 V) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 y SL 40F cada uno
2 options
Código de producto. 10131293
Marca: Thermo Scientific™ 75006526
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejore el rendimiento con versatilidad y velocidad mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy.
Mejore el rendimiento con versatilidad y velocidad mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy, que proporciona una capacidad para 14 puestos.
  • Capacidad: 14 × 50 ml
  • Velocidad máxima/RCF: 10 000 rpm/17 105 x g†
Rotores Fiberlite.
Estos ligeros rotores de fibra de carbono proporcionan el máximo rendimiento con su versatilidad, velocidad y diseño sólido anticorrosión.
  • Mayor productividad: Reduzca los tiempos de procesamiento con las mayores fuerzas G de nuestros rotores de fibra de carbono ligeros
  • Durabilidad inigualada: El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga asegura la integridad estructural
  • Inversión segura: Respaldado por una garantía de 15 años
  • Compatible con frascos y tubos Thermo Scientific Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubo se venden por separado. Para obtener el kit de renovación de juntas tóricas, solicite 021-149-027 o póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR.
Recomendada para:
Sedimentación de células procariotas y eucariotas de cultivos celulares.
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F13-14 x 50cy para Sorvall Legend T Plus/RT Plus
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 14 x 50 mL
RCF máx. 13855 x g (17105 x g con 230 V)
Vel. máx 9000 rpm (10 000 con modelo de 230 V)
Radio mín. (métrico) 8,3 cm
Factor K 1808
Longitud máx. del tubo 121 mm
Diámetro máx. del tubo 30 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus
Ángulo 34°
Biocontainment Sí
Características ecológicas Eficiencia energética, menos residuos