Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F13-14 x 50cy
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4528115 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10517175 Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus cada uno
1 options
Código de producto. 10517175
Marca: Thermo Scientific™ 46922
Ejecute un flujo de trabajo completo en un solo tubo cónico, logrando eficacia en cuanto a tiempo y costes, así como una reducción de residuos con este rotor de ángulo fijo.
Compatibilice un flujo de trabajo completo en un único tubo cónico con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy, lo que permite un mayor ahorro de tiempo y costes, así como la reducción de residuos.
Características:
  • Reduzca el tiempo de procesamiento con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
  • El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural
  • Respaldado por una garantía de 15 años
  • Compatible con frascos y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Compatible con:
Centrífugas de las series Beckman™ J2, Avanti (excepto Avanti J-HC), Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus, Jouan KR22i e Hitachi™ Himac™ CR21/CR22
Recomendada para:
Fracciones subcelulares, sedimentación de bacterias, clarificación de lisados, membranas celulares, disoluciones en gradiente de la celulosa de grandes partículas subcelulares y separación en gradiente de las células
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F13-14 x 50cy
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 4 x 50 mL
RCF máx. 29.000 x g
Vel. máx 13.000 rpm
Radio (métrico) 153 mm
Radio mín. (métrico) 83 mm
Factor K 916
Longitud máx. del tubo 115 mm
Diámetro máx. del tubo 29 mm
Peso neto 15,5 lb (7,03 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus
Ángulo 34°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR, HPA, Porton Down, Reino Unido
RCF mín. 15.710 x g
Biocontainment Sí
Características ecológicas Eficiencia energética, menos residuos