Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F12-6 x 500 LEX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12656897
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad unitSize
12656897 6 x 500 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 12656897
Marca: Thermo Scientific™ 096062185
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja las muestras con unas propiedades de sellado avanzadas y una mayor seguridad con el asa de elevación del rotor: una opción excelente para un entorno de trabajo seguro.
Proteja las muestras con unas propiedades de sellado avanzadas y disfrute de una mayor seguridad con el asa de elevación del rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F12-6 x 500 LEX, una opción excelente para un entorno de trabajo seguro.
Rotores Fiberlite.
Estos ligeros rotores de fibra de carbono proporcionan el máximo rendimiento con su versatilidad, velocidad y diseño sólido anticorrosión.
  • Mayor productividad: Reduzca los tiempos de procesamiento con las mayores fuerzas G de nuestros rotores de fibra de carbono ligeros
  • Durabilidad inigualada: El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga asegura la integridad estructural
  • Inversión segura: Con una garantía de 15 años
  • Compatible con frascos y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas
Compatible con:
Centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC; centrífuga de alta velocidad Sorvall™ RC-6 Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F12-6 x 500 LEX
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 500 ml
RCF máx. 24.515 x g
Vel. máx 12.000 rpm
Radio (métrico) 152 mm
Radio mín. (métrico) 41 mm
Factor K 2305
Longitud máx. del tubo 160 mm
Diámetro máx. del tubo 70 mm
Peso neto 19 lb (8,61 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus y Evolution RC
Ángulo 20°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por HPA (antes CAMR) (Porton Down, Reino Unido)
RCF mín. 6.612 x g
Biocontainment Sí