Learn More
Brady™ Sistema de bloqueo en miniatura de nailon reforzado con fibra de vidrio para disyuntores
Código de producto. 11751945
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
6 paquete
Descripción:
Bloqueos de disyuntor en miniatura: estándar de pin de entrada
Bloqueos de disyuntor en miniatura: estándar de pin de salida
Tamaño de la unidad:
1 paquete
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 11751945
Marca: Brady™ 090844
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un método seguro y eficaz para bloquear los disyuntores europeos.
  • No requiere herramientas para instalar
  • El bloqueo se instala fácilmente con la ayuda de un botón
  • El bloqueo tipo barra de acoplamiento tiene una ruedecilla para una aplicación rápida
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de bloqueo en miniatura para disyuntores
Alternate Part Number ELEC. CIRCUIT BREAKER L/O EURO POS. EA
Color Rojo/negro
Material Nailon reforzado con fibra de vidrio
Certificaciones/conformidad UL 94 HB
Descripción Bloqueos de disyuntor en miniatura: estándar de pin de salida
Tipo de bloqueo Pin de salida
Cantidad 1 unidad