Learn More
Thermo Scientific™ Divisores para cajas de cartón para ultracongeladores y congeladores criogénicos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Organice el almacenamiento de viales con los divisores para cajas de cartón Thermo Scientific™ para ultracongeladores y congeladores criogénicos.
- Utilícelos en las cajas de almacenamiento de cartón para dividirlas en rejillas donde almacenar los viales.
- Divisores de cajas para aplicaciones de almacenamiento en frío disponibles en rejillas de 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 o 10 x 10.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Cada uno |
| Admite | 49 (rejilla de 7 x 7) |