missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FIBB Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™

Código de producto. p-7240877
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17664276 20 μL 20 microlitros
17654276 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17664276

Marca: Invitrogen™ MA543822

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FIBB is the beta component of fibrinogen, a blood-borne glycoprotein comprised of three pairs of nonidentical polypeptide chains. Following vascular injury, fibrinogen is cleaved by thrombin to form fibrin which is the most abundant component of blood clots. In addition, various cleavage products of fibrinogen and fibrin regulate cell adhesion and spreading, display vasoconstrictor and chemotactic activities, and are mitogens for several cell types. Mutations in its gene lead to several disorders, including afibrinogenemia, dysfibrinogenemia, hypodysfibrinogenemia and thrombotic tendency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FIBB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica Fgb
N.º de referencia del gen P02675
Alias de gen 2510049G14Rik; Ab1-181; Ab1-216; Ac1-581; B beta polypeptide; beta-fibrinogen; epididymis secretory sperm binding protein Li 78p; Fgb; fibrinogen; Fibrinogen beta chain; fibrinogen, B beta polypeptide; fibrinogen, beta polypeptide; Fibrinopeptide B; HEL-S-78p; Liver regeneration-related protein LRRG036/LRRG043/LRRG189; MGC104327; MGC120405
Símbolos de los genes Fgb
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Fibrinogen Beta Chain (FGB), Lys29-Gln491 (Accession P02675).
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2244
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.