Learn More
MedChemExpress FHZ
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 1883737-63-0 |
| Peso molecular | 478.49 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (208.99 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |