Learn More
Thermo Scientific™ FH 40 TG Telescopic Probes
Código de producto. p-6201630 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de energía:
De 60 keV a 1,3 MeV
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de energía unitSize
17898690 De 60 keV a 1,3 MeV cada uno
1 options
Código de producto. 17898690
Marca: Thermo Scientific™ 425405310
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Measure dose and dose rate at a secure distance for all situations where an extended range is required or high radiation may occur.
Measure dose and dose rate at a secure distance for all situations where an extended range is required or high radiation may occur with the Thermo Scientific™ FH 40 TG Telescopic Probe, which attaches to the Thermo Scientific™ FH 40 GL Digital Survey Meter.
  • Determina simultáneamente la dosis y la tasa de dosificación medida en el extremo del operador, junto con la tasa de dosificación medida en el extremo de la sonda
  • Incorpora un altavoz integrado y la capacidad de registrar hasta 256 mediciones para su posterior recuperación en un ordenador mediante una interfaz serie con infrarrojos
  • Gran pantalla digital retroiluminada con funciones gráficas, basadas en menú y controladas por el operador, proporcionan una interfaz fácil de utilizar
  • Diseño modular que facilita el intercambio de componentes
  • Ampliable hasta 4 m
  • Material de fibra de vidrio reforzado, aislante y totalmente impermeable
  • Pesa la mitad que los teledetectores convencionales
  • Sondas intercambiables para distintas tareas de medición
  • «Sondas inteligentes» con calibración individual
  • El detector estándar FHZ 612 contiene dos tubos GM de energía compensada
  • Permite definir niveles sonoros de alarma independientes para cada detector
  • Las opciones incluyen 25,4 × 25,4 mm (1 x 1 pulg) Cabezal detector NaI para alta sensibilidad gamma, cabezal detector de neutrones y sonda sensible a beta; las opciones también incluyen caja de aluminio y FH 40 G-X
  • Unidad de visualización (FH 40 G sin detector interno)
Recomendada para:
  • Plantas de energía nuclear
  • Industria nuclear
  • Industria de reciclaje
  • Respuesta de emergencia
  • Servicios contra incendios
  • Medicina nuclear
  • Investigación
Especificaciones
Descripción FH 40 TG-10; intervalo de energía: De 60 keV a 1,3 MeV
Intervalo de energía De 60 keV a 1,3 MeV
Tipo de detector Dos tubos GM con compensación de energía (gama alta y baja)
Altura (imperial) 38 in
Altura (métrico) 950 mm
Detector interno Tubo proporcional (suministrado solo con el modelo TeleProbe40GL) de 10 µR/h a 10 R/h (de 100 nSv/h a 100 mSv/h)
Fondo (imperial) 3,2 in
Fondo (métrico) 80 mm
Material Material de fibra de vidrio reforzado, aislante y totalmente impermeable
Intervalo de medición De 0,01 µSv/h a 10 Sv/h
Peso (imperial) 6,6 lb
Peso (métrico) 3 kg
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 52 mm
Tipo de radiación Dependiente de la sonda utilizada
Tipo de producto Sonda telescópica