missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGFR4 Antibody (240929) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB6852JF525
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FGFR4 Monoclonal antibody specifically detects FGFR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry,CyTOF
Especificaciones
| FGFR4 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| CD334, CD334 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGFR-4, fibroblast growth factor receptor 4, JTK2hydroxyaryl-protein kinase, MGC20292, protein-tyrosine kinase, TKF, tyrosine kinase related to fibroblast growth factor receptor, tyrosylprotein kinase | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FGF R4, Leu22-Asp369 (predicted), Accession # P22455 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 240929 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Protein Kinase | |
| 2264 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido