Learn More
FGFR3 Antibody (1E3F9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 552.00€
Especificaciones
| Antígeno | FGFR3 |
|---|---|
| Clon | 1E3F9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18266580
|
Novus Biologicals
NBP2-52469 |
0.1 mg |
552.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18698846
|
Novus Biologicals
NBP2-52469-0.025mg |
0.025 mg |
203.00€
0.03 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
FGFR3 Monoclonal specifically detects FGFR3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.Especificaciones
| FGFR3 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 2261 | |
| Purified recombinant fragment of human FGFR3 (AA: 529-694) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 87.7 kDa |
| 1E3F9 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.7.10, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4thanatophoric dwarfism | |
| FGFR3 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified |