missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FGFR2 Monoclonal Antibody (10), Invitrogen™

Código de producto. p-7240468
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17799743 50 μL 50 microlitros
17779553 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17799743

Marca: Invitrogen™ MA543391

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human FGFR2/CD332

FGFR2 is a member of the FGFR family of receptor tyrosine kinases. This family is known to regulate a host of cellular functions including angiogenesis, mitogenesis, osteogenesis, myogenesis, carcinogenesis, cellular differentiation, and tissue repair after injury. The FGFR family has also been implicated in a number of diseases including cancer, rheumatoid arthritis, and diabetic retinopathy. FGFR family members differ from one another in their ligand affinities and tissue distribution. Mutations in this gene are associated with Crouzon syndrome, Pfeiffer syndrome, Craniosynostosis, Apert syndrome, Jackson-Weiss syndrome, Beare-Stevenson cutis gyrata syndrome, Saethre-Chotzen syndrome, and syndromic craniosynostosis. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGFR2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica FGFR2
N.º de referencia del gen P21802
Alias de gen AU043015; AW556123; bacteria-expressed kinase; BBDS; BEK; BEK fibroblast growth factor receptor; BFR-1; CD332; CEK3; CFD1; ECT1; FGF Receptor; FGF Receptor 2; FGF-10; FGFR; FGFR2; FGFR-2; Fgfr7; Fgfr-7; fibroblast growth factor receptor 2; JWS; Keratinocyte growth factor receptor; KGFR; KGFRTr; KSAM; K-SAM; protein tyrosine kinase, receptor like 14; Soluble KGFR; svs; TK14; TK25
Símbolos de los genes FGFR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human FGFR2/CD332 Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2263
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.