missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGFR2 Antibody (OTI5C5), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70731CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FGFR2 Monoclonal antibody specifically detects FGFR2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),CyTOF,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| FGFR2 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| BBDS, BEK, BFR-1, CD332, CD332 antigen, CEK3, CFD1, craniofacial dysostosis 1, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECT1, fibroblast growth factor receptor 2, FLJ98662, Jackson-Weiss syndrome, JWS, Keratinocyte growth factor receptorreceptor like 14, KGFR, K-sam, KSAM, soluble FGFR4 variant 4, TK14, TK25 | |
| Full length human recombinant protein of human FGFR2(NP_000132) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Protein Kinase | |
| 2263 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| OTI5C5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido