Learn More
Abnova™ FGFR1 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Código de producto. 16140944
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16140944 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16140944 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor L092T6.100ug
This item is not returnable. View return policy
Human overexpression lysate
Specifications
Línea de células HEK293
Para utilizar con (aplicación) Immunoprecipitation, Western Blot
Descripción FGFR1 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
N.º de referencia del gen BC015035
Tampón de lisis Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Peso molecular Theoretical M.W. 92kDa
Plásmido pCMV-FGFR1 full length ;pCMV-FGFR1 full length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-FGFR1 antibody (Mfr. No. H00002260-M03) by Western Blot.
Cantidad 100 μg
Tampón de almacenamiento In modified RIPA Lysis Buffer.
Especie del huésped Human
Concentración 2 mg/mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. ;Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UG FGFR1 HEK293 Cell Transient Overexpression L
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol