missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FGF8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15665035
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15665035 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15665035

Marca: Invitrogen™ PA551114

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FGF8 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of FGF8 protein.

Plays an important role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, cell differentiation and cell migration. Required for normal brain, eye, ear and limb development during embryogenesis. Required for normal development of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neuronal system. Plays a role in neurite outgrowth in hippocampal cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica FGF8
N.º de referencia del gen P37237, P55075
Alias de gen AIGF; androgen-induced; Androgen-induced growth factor; FGF; FGF8; Fgf-8; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 8; fibroblast growth factor 8 (androgen-induced); HBGF-8; Heparin-binding growth factor 8; HH6; KAL6; MGC149376
Símbolos de los genes FGF8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from the Internal region of human FGF-8.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14179, 2253, 29349
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.