missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF2 (bFGF) de ratón
Descripción
El FGF2 (FGFb, factor de crecimiento de fibroblastos básico) pertenece a la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), e interactúa con receptores transmembrana de alta afinidad para influir en la proliferación celular y la neovascularización de los tejidos. El FGF2 existe en cinco isoformas con distintas localizaciones y funciones intracelulares. La isoforma de 18 kDa es predominantemente citosólica y actúa a través de receptores de la superficie celular, mientras que las isoformas de 22, 22,5, 24 y 34 kDa son nucleares y pueden señalar independientemente de las vías de los receptores transmembrana. En los seres humanos, el gen se localiza en el brazo q del cromosoma 4. El FGF2 ha sido implicado en diversos procesos biológicos, como el desarrollo de las extremidades y del sistema nervioso, la curación de heridas y el crecimiento tumoral. El ARNm para FGF2 contiene múltiples sitios de poliadenilación, y se traduce alternativamente de códones de iniciación no-AUG y AUG, produciendo cinco isoformas diferentes con propiedades distintas. Las isoformas iniciadas por CUG se localizan en el núcleo y son responsables del efecto intracrino, mientras que la forma iniciada por AUG es principalmente citosólica y es responsable de los efectos de paracrina y autocrina de este FGF. Las enfermedades asociadas con la disfunción del FGF2 incluyen el sarcoma de Kaposi y la neovascularización corneal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P15655 |
| Intervalo del ensayo | 18,8-600 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 8 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 14173 |
| Símbolo de gen | FGF2 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?