Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF19 humano
Código de producto. 17844200
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 17844200
Marca: Invitrogen™ EHFGF19X10
ELISA
El ensayo ELISA para el factor de crecimiento de fibroblastos humanos 19 (Hu FGF19) cuantifica FGF19 humano en medios de cultivo celular, plasma o suero humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el FGF19 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la FGF19 humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El factor de crecimiento de fibroblastos 1 (FGF-1), también denominado FGF ácido, y el factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGF-2), también denominado FGF básico, son miembros de una familia de factores de crecimiento que estimulan la proliferación de células de origen mesenquimal, epitelial y neuroectodérmico. Otros miembros de la familia FGF son los oncogenes FGF-3 (Int2) y FGF-4 (hst/Kaposi), FGF-5, FGF-6, FGF-7 (KGF), FGF-8 (AIGF), FGF-9 (GAF) y FGF-10-FGF-23. Los miembros de la familia FGF comparten un 30-55 % de identidad de la secuencia de aminoácidos y una estructura genética similar, y son capaces de transformar células cultivadas cuando se sobreexpresan en células transfectadas. Los receptores celulares para FGF son miembros de una segunda familia multigénica que incluye cuatro tirosina quinasas, designadas como Flg (FGFR-1), Bek (FGFR-L), TKF y FGFR-3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O95750
Intervalo del ensayo De 32,77 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 30 pg/mL
Intervalo de calibración De 30 pg/ml a 8000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta el FGF-19 humano. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 9965
Símbolo de gen FGF19
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Cromógeno, Tampón de lavado, Solución de parada, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Cubiertas adhesivas para placas, Concentrado de diluyente de ensayo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo UNQ334/PRO533
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min