missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PeproTech FGF16 Polyclonal Antibody, PeproTech®, Invitrogen™

Código de producto. 17824583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17824583 100 μg 100 microgramos
17814643 50 μg 50 microgramos
17834133 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17824583

Marca: PeproTech 500P160G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

AA Sequence of recombinant protein: AEVGGVFASL DWDLHGFSSS LGNVPLADSP GFLNERLGQI EGKLQRGSPT DFAHLKGILR RRQLYCRTGF HLEIFPNGTV HGTRHDHSRF GILEFISLAV GLISIRGVDS GLYLGMNERG ELYGSKKLTR ECVFREQFEE NWYNTYASTL YKHSDSERQY YVALNKDGSP REGYRTKRHQ KFTHFLPRPV DPSKLPSMSR DLFHYR. Preparation: Produced from sera of goats immunized with highly pure Recombinant Human FGF-16. Anti-Human FGF-16-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human FGF-16 matrix. Western Blot: To detect Human FGF-16 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 μg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant Human FGF-16 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

FGF-16 is a heparin-binding growth factor that is a member of the FGF family. Proteins of this family play a central role during prenatal development, postnatal growth and regeneration of a variety of tissues, by promoting cellular proliferation and differentiation. FGF-16 signals through FGFR 2c and 3c. FGF-16 plays a role in the development of the central nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF16
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1-1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica FGF16
N.º de referencia del gen O43320
Alias de gen FGF; FGF16; FGF-16; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 16; metacarpal 4-5 fusion; MF4
Símbolos de los genes FGF16
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E.coli-derived Recombinant Human FGF-16.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8823
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.