Learn More
Abnova™ Sonda FGF12/CEN3q FISH
Código de producto. 16013305
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
Código de producto. 16013305
Marca: Abnova™ FG0190.100uL
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Descripción Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Formato Tube
Para utilizar con (aplicación) FISH-Ce
ID de gen (Entrez) 2257
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Cantidad 100 μl
Formulario Líquido