missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FGF10 Monoclonal Antibody (04), Invitrogen™

Código de producto. p-7240475
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17769753 50 μL 50 microlitros
17789543 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17769753

Marca: Invitrogen™ MA543398

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human FGF10/KGF2

FGF10 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This protein exhibits mitogenic activity for keratinizing epidermal cells, but essentially no activity for fibroblasts, which is similar to the biological activity of FGF7. Studies of the mouse homolog of suggested that this gene is required for embryonic epidermal morphogenesis including brain development, lung morphogenesis, and initiation of lim bud formation. This protein is also implicated to be a primary factor in the process of wound healing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF10
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 04
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica FGF10
N.º de referencia del gen O15520
Alias de gen AEY17; BB213776; FGF; Fgf10; FGF-10; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 10; Gsfaey17; Keratinocyte growth factor 2; produced by fibroblasts of urinary bladder lamina propria
Símbolos de los genes FGF10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human FGF10/KGF2 Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2255
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.