missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16887284 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16887284 20 μL 20 microlitros
16877284 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16887284

Marca: Proteintech 174001AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FGF1 is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This protein functions as a modifier of endothelial cell migration and proliferation, as well as an angiogenic factor. It acts as a mitogen for a variety of mesoderm- and neuroectoderm-derived cells in vitro, thus is thought to be involved in organogenesis.

Especificaciones

Antígeno FGF1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FGF1
N.º de referencia del gen P05230, P61148, P61149
Alias de gen AFGF, ECGF, ECGF beta, ECGFA, ECGFB, FGF alpha, FGF1, FGFA, GLIO703, HBGF 1, HBGF1
Símbolos de los genes FGF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno FGF1 Fusion Protein Ag11366
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14164, 2246, 25317
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.