Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF1 (FGF alfa) humano
Código de producto. 15404993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15404993 96 pruebas 1 set
17854200 10 × 96 pruebas paquete de 10
17155439 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 15404993
Marca: Invitrogen™ EHFGF1
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el factor de crecimiento de fibroblastos humano 1 (FGF1/FGFα hu) cuantifica el FGF1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el FGF1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para FGF1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Esta proteína funciona como un modificador de la migración y proliferación de las células endoteliales, así como un factor angiogénico. Actúa como un mitógeno para una variedad de células derivadas de mesodermo y neurectodermo in vitro, por lo que se cree que está relacionado con la organogénesis. Se han descrito múltiples variantes de empalme que codifican diferentes isoformas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05230
Intervalo del ensayo 16,38-4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 12 pg
Intervalo de calibración De 12 pg/mL a 4000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: BLC humano, BDNF, bFGF, BMP-4, BMP-5, BMP-7, b-NGF, eotaxina-1, eotaxina-2, FGF-4, FGF-7, G-CSF, GM-CSF, I-309, ICAM-1, IFN-gamma, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-1 ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-6 sR, IL-7, IL-8, IL-10, IL-11, IL-12 p40, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PDGF-BB, RANTES, sTNFRI, TIMP-1, TIMP-2, TNF alfa, TNF beta, VEGF, VEGFR2, VEGFR3.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2246
Símbolo de gen AFGF,ECGF,ECGF-beta,ECGFA,ECGFB,FGF-1,FGF-alfa,FGFA,GLIO703,HBGF-1,HBGF1
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo AFGF, ECGF, ECGF-beta, ECGFA, ECGFB, FGF-1, FGF-alfa, FGFA, GLIO703, HBGF-1, HBGF1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min