Learn More
FGF basic/FGF2/bFGF Antibody (HuGAL-F2) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30171891
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30171891 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30171891
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328540JF669
Human Monoclonal Antibody
FGF basic/FGF2/bFGF Monoclonal antibody specifically detects FGF basic/FGF2/bFGF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FGF basic/FGF2/bFGF
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon HuGAL-F2
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2
Especie del huésped Human
Inmunógeno FGF2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2247
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2