missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGF basic/FGF2/bFGF Antibody (HuGAL-F2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30145976
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30145976 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30145976

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328540CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

FGF basic/FGF2/bFGF Monoclonal antibody specifically detects FGF basic/FGF2/bFGF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF basic/FGF2/bFGF
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon HuGAL-F2
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2
Especie del huésped Human
Inmunógeno FGF2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2247
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.