missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGF acidic/FGF1 Antibody (V8P1G5*F2), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50406UV
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FGF acidic/FGF1 Monoclonal specifically detects FGF acidic/FGF1 in Zebrafish samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| FGF acidic/FGF1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| FGF1 | |
| Ovalbumin-conjugated synthetic peptide LPRQVEQEED (C-terminal sequence) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Stem Cell Markers | |
| 2246 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry | |
| V8P1G5*F2 | |
| ELISA, Immunohistochemistry | |
| AFGF, alpha, ECGF, ECGFB, ECGF-betaAcidic fibroblast growth factor, endothelial cell growth factor, beta, FGFABeta-endothelial cell growth factor, FGF-alpha, fibroblast growth factor 1 (acidic), GLIO703, HBGF1, HBGF-1, heparin-binding growth factor 1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Zebrafish | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido