missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FFAR3/GPR41 Antibody (2590G), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB10562CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FFAR3/GPR41 Monoclonal antibody specifically detects FFAR3/GPR41 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
Especificaciones
| FFAR3/GPR41 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| free fatty acid receptor 3, G protein-coupled receptor 41, GPR41FFA3R, G-protein coupled receptor 41 | |
| Synthetic peptide containing human FFAR3 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 2865 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF | |
| 2590G | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido