missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fevipiprant, MedChemExpress

Código de producto. 16467176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16467176 100 mg 100 miligramos
16483207 50 mg 50 miligramos
16459717 5 mg 5 miligramos
16457188 10 mg 10 miligramos
16433546 25 mg 25 miligramos
16431236 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16467176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16768

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fevipiprant (QAW039; NVP-QAW039) is a selective, potent, reversible competitive CRTh2 antagonist with an in vitro dissociation constant KD value of 1.1nM at the CRTh2 receptor and an IC50 value of 0.44 nM for inhibition of PGD2-induced eosinophil shape change in human whole blood.

Fevipiprant (QAW039

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fevipiprant
CAS 872365-14-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17F3N2O4S
Cantidad 100 mg
Sinónimo QAW039 NVP-QAW039
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (75.05 mM)
SMILES O=C(O)CC1=C(C)N(CC2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2C(F)(F)F)C3=NC=CC=C31
Peso molecular (g/mol) 426.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.41
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.