missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fevipiprant, MedChemExpress

Código de producto. p-200099222
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483207

Marca: Medchem Express HY16768

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Fevipiprant (QAW039; NVP-QAW039) is a selective, potent, reversible competitive CRTh2 antagonist with an in vitro dissociation constant KD value of 1.1nM at the CRTh2 receptor and an IC50 value of 0.44 nM for inhibition of PGD2-induced eosinophil shape change in human whole blood.

Fevipiprant (QAW039

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Fevipiprant
CAS 872365-14-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17F3N2O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo QAW039 NVP-QAW039
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (75.05 mM)
SMILES O=C(O)CC1=C(C)N(CC2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2C(F)(F)F)C3=NC=CC=C31
Peso molecular (g/mol) 426.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.41
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado