Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Código de producto. 17573595
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
Inactivado por calor:
No
Sí
Gamma-irradiated:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Inactivado por calor Gamma-irradiated unitSize
17573595 50 mL Frasco Sí No 50 ml
17553595 50 mL Frasco No No 50 ml
17563595 10 x 50 mL Frasco No No paquete de 10
17583595 10 x 50 mL Frasco Sí No paquete de 10
30535159 500 mL Frasco No Sí 500 ml
17479633 500 mL Frasco No No 500 ml
17593595 500 mL Frasco Sí No 500 ml
30536136 500 mL Frasco Sí Sí 500 ml
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17573595
Brand: Gibco™ A5209501
This item is not returnable. View return policy
Los sueros fetales bovinos Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos. Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
  • Los sueros fetales bovinos Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos
  • Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
  • Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
  • El frasco Gibco es más fácil de usar en la campana extractora, reduce el riesgo de contaminación y ayuda a los usuarios a realizar más coherentemente el cultivo celular
  • El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia cómoda del número de lote y la fecha de caducidad
  • Sueros para cultivo celular con líneas celulares robustas; buen valor para investigaciones básicas necesarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar por debajo de –10°C.
Especie Ganado/bovino
Age Fetal
País de origen Consulte CoA para conocer el origen específico*
Formato Frasco
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Inactivado por calor
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm
Grado Value
Probado para Hasta 50 pruebas de calidad, incluyendo 9 pruebas de virus CFR*, endotoxinas y rendimiento (*Nota: Si se fabrica en el Reino Unido, se realizan las 9 pruebas de CFR excepto las pruebas del virus de la lengua azul y la rabia, que se realizan a través de EMA)
Concentración de endotoxinas ≤20 EU/mL
Para utilizar con (aplicación) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Características ecológicas Menos residuos
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina ≤25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Valor
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Hielo seco
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Sometido a pruebas de seguridad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para orígenes mexicanos y australianos
Gamma-irradiated No
Show More Show Less
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.