Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, USDA-approved regions
Código de producto. p-4919340
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
10 x 50 mL
Formato:
One Shot
Tamaño de la unidad:
50 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
17266346 50 mL One Shot 50 ml
17276346 10 x 50 mL One Shot paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17266346 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3160601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Calidad fiable para un rendimiento uniforme
Categoría de los sueros: Estándar
  • Sueros para el cultivo celular con líneas de células robustas
  • Buena inversión para la investigación básica
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales: ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dl
  • Origen: países que cumplen los requisitos de importación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
  •  
El suero Gibco ofrece
  • Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
  • Etiquetado para diagnóstico «in vitro» (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
  • Filtrado triple a 0,1 µm
  • El frasco Gibco™ es más fácil de usar en la campana extractora, reduce el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar más coherentemente el cultivo celular
  • El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia práctica del número de lote y la fecha de caducidad en el cuaderno electrónico de laboratorio
Frasco de 50 ml libre de alícuota
El frasco One Shot™ Gibco™ de 50 ml está diseñado para eliminar la necesidad de alícuota y el riesgo de contaminación y variabilidad que conlleva, lo que mejora las posibilidades de obtener resultados consistentes.
Las características incluyen:
  • Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
  • Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
  • Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
  • No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
  • 33 % menos de residuos generados que la alícuota a partir de frascos de 500 ml
Todos los productos pueden no estar disponibles en todas las regiones debido a las regulaciones de importación. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener información sobre la disponibilidad del producto en su país.
Para investigación o procesos de fabricación posteriores únicamente. Ni el suero ni las proteínas de la sangre están diseñados para la administración directa en seres humanos o animales.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Descripción Suero fetal bovino, cualificado, formato One Shot™, regiones aprobadas por el USDA
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen México
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm
Grado de pureza o calidad Cualificado
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.