Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, USDA-approved regions
Descripción
Categoría de los sueros: Estándar
Frasco de 50 ml libre de alícuota
El frasco One Shot™ Gibco™ de 50 ml está diseñado para eliminar la necesidad de alícuota y el riesgo de contaminación y variabilidad que conlleva, lo que mejora las posibilidades de obtener resultados consistentes.
Las características incluyen:
Para investigación o procesos de fabricación posteriores únicamente. Ni el suero ni las proteínas de la sangre están diseñados para la administración directa en seres humanos o animales.
- Sueros para el cultivo celular con líneas de células robustas
- Buena inversión para la investigación básica
- Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales: ≤10 EU/ml)
- Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dl
- Origen: países que cumplen los requisitos de importación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
- Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
- Etiquetado para diagnóstico «in vitro» (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
- Filtrado triple a 0,1 µm
- El frasco Gibco™ es más fácil de usar en la campana extractora, reduce el riesgo de contaminación y le ayuda a realizar más coherentemente el cultivo celular
- El adhesivo extraíble de la etiqueta proporciona una referencia práctica del número de lote y la fecha de caducidad en el cuaderno electrónico de laboratorio
Frasco de 50 ml libre de alícuota
El frasco One Shot™ Gibco™ de 50 ml está diseñado para eliminar la necesidad de alícuota y el riesgo de contaminación y variabilidad que conlleva, lo que mejora las posibilidades de obtener resultados consistentes.
Las características incluyen:
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- 33 % menos de residuos generados que la alícuota a partir de frascos de 500 ml
Para investigación o procesos de fabricación posteriores únicamente. Ni el suero ni las proteínas de la sangre están diseñados para la administración directa en seres humanos o animales.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Descripción | Suero fetal bovino, cualificado, formato One Shot™, regiones aprobadas por el USDA |
| Especie | Bovino |
| Age | Fetal |
| País de origen | México |
| Formulario | Líquido |
| Formato | One Shot |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 10 x 50 mL |
| Serum Treatment | Estándar (esterilizado mediante filtro) |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.