Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, One Shot™ cualificado, origen Australia
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15535319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15535319 10 x 50 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 15535319
Marca: Gibco™ A3161002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Presentamos el nuevo frasco Gibco™ One Shot™ FBS de 50 ml sin alícuotas. Diseñado para eliminar la necesidad de alícuota, y el riesgo de contaminación y variabilidad que conlleva. Esto supone una mejora sus posibilidades de obtener resultados consistentes.
Si usted, como más del 80 % de investigadores, realiza alícuotas de su FBS en tubos cónicos de 50 ml, su vida está a punto de cambiar para mejor. Transferir su FBS le quita el control de su tiempo, su riesgo de contaminación, y su consistencia de volumen. También desperdicia material valioso.
El nuevo diseño de frascos Gibco™ One Shot™ FBS de 50 ml elimina la necesidad de alícuota y la variabilidad que conlleva. Esto supone una mejora sus posibilidades de obtener resultados consistentes.
Características del producto:
  • Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
  • Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
  • Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
  • No hay errores de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
  • Genera un 33 % menos de residuos que el alicuotado a partir de frascos de 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
País de origen Australia
Formato Frasco
Cantidad 10 x 50 mL
Para utilizar con (aplicación) Cultivo tisular