Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, cualificado, inactivado por calor, Estados Unidos
Descripción
- Ofrece un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos.
- Se ha ganado la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer las necesidades de investigación y presupuesto.
- El suero inactivado por calor elimina los múltiples pasos necesarios para inactivar el calor.
- Mejora la integridad y consistencia del producto, ya que la inactivación por calor se realiza en un entorno controlado.
- Certificación ISO 13485; procesado en instalaciones reguladas por la FDA
- Etiquetado para diagnóstico «in vitro» (conforme con las pruebas de mayor nivel de esterilidad de USP)
Información adicional
- Categoría del suero: Valor plus (rendimiento)
- Suero para cultivo celular general con líneas de células comunes
- Filtrado triple a 0,1 µm
- Nivel de endotoxinas: ≤10 EU/ml
- Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dl
- Origen: Estados Unidos
Ventajas del formato One-Shot
- Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
- Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
- Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
- No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
- 33 % menos de residuos generados que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Ganado/bovino |
| Age | Fetal |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 100 mL |
| Serum Treatment | Inactivado por calor |
| Concentración de endotoxinas | ≤ 10 EU/mL |
| Mostrar más |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.