Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, Australia
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Australia
- Nivel de endotoxinas: ≤10 EU/mL
- Nivel de hemoglobina: ≤30 mg/dl (niveles habituales ≤25 mg/dl)
Cultivo celular, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insectos, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células Sf9 y Sf21
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Ganado/bovino |
| Age | Fetal |
| País de origen | Australia |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco(s) |
| Tipo de producto | Fetal Bovine Serum |
| Cantidad | 100 mL |
| Serum Treatment | Inactivado por calor |
| Concentración de endotoxinas | ≤5 EU/mL |
| Mostrar más |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.