Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal (SFB), cualificado, Brasil
Código de producto. p-6904052
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11563397 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11563397 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10270098
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Probado para virus y micoplasma. Se suministra con un certificado de análisis que detalla los resultados de control de calidad.
Categoría de los sueros: estándar
Origen: UE Aprobado (Sudamérica)
Probado para virus y micoplasma. Se suministra con un certificado de análisis que detalla los resultados de control de calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos
Certificaciones/conformidad Aprobado por la UE
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de –5 a –30 °C)
Descripción Suero bovino fetal, aprobado por la UE (de origen sudamericano), 100 ml, líquido, temperatura de almacenamiento de –5 a –30° °C, fetal, ganado/especie bovina, tratamiento de suero estándar (esterilizado mediante filtro), nieve carbónica, testado para virus y micoplasma
País de origen UE Aprobado (Sudamérica)
Formulario Líquido
Formato Frascos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Sterilization Method Estéril con filtro
Fuente Ganado/bovino
Probado para Virus y micoplasma
Formulación Líquido
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular básico, investigación especializada y ensayos específicos