Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal (SFB), Australia
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15525319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Grado de pureza o calidad:
Cualificado
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad Formato Grado de pureza o calidad unitSize
15525319 50 mL One Shot Cualificado 50 ml
11563387 100 mL Frasco Cualificado 100 ml
2 options
Código de producto. 15525319
Marca: Gibco™ A3161001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sueros estándar para líneas celulares sólidas
Más del 80 % de los investigadores disuelven en alícuotas su SBF en tubos cónicos de 50 ml. Si usted es uno de ellos, su vida está a punto de cambiar a mejor. La transferencia de su SBF hace que pierda el control de su tiempo, el riesgo de contaminación, y la consistencia del volumen. También desperdicia material costoso.
El nuevo diseño del frasco de SBF Gibco™ One Shot™ FBS de 50 ml elimina la necesidad de dividir en alícuotas y la variabilidad que conlleva. Y eso mejora sus posibilidades de obtener resultados consistentes.
Características del producto:
  • Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
  • Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
  • Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
  • No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
  • Genera un 33 % menos de residuos que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Descripción Suero bovino fetal, cualificado, formato One Shot™, Australia
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Australia
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Concentración de endotoxinas ≤5 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤30 mg/dL
Grado de pureza o calidad Cualificado
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.