Learn More
Gibco™ Suero bovino fetal (SFB), Australia
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11563387
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Grado de pureza o calidad:
Cualificado
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
Código de producto. 11563387
Marca: Gibco™ 10099133
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sueros estándar para líneas celulares sólidas
  • Categoría de los sueros: Seguras
  • Origen: Australia
  • Nivel de endotoxinas: ≤10 EU/mL
  • Nivel de hemoglobina: ≤30 mg/dl (niveles habituales ≤25 mg/dl)
Cultivo celular, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insectos, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células Sf9 y Sf21
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Ganado/bovino
Age Fetal
País de origen Australia
Formulario Líquido
Formato Frasco
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Concentración de endotoxinas ≤5 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤30 mg/dL
Grado de pureza o calidad Cualificado
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.