Learn More
Corning™ Suero fetal bovino de primera calidad, origen neozelandés
Descripción
- Exportado del país de origen acompañado de un Certificado de salud veterinaria e importado con un permiso de importación emitido por USDA-APHIS.
- Filtro estéril de triple 0,1 micras y tecnología «True Pool» que cumple con los requisitos de pruebas virales de esterilidad, micoplasma y 9CFR.
- Proceso validado utilizado para calentar el suero inactivo a 56 °C ±2 °C durante 30 minutos mediante la inactivación a granel de todo el lote en el tanque de mezcla o en frascos individuales en un baño de agua.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De -40 °C a -10 °C |
| Especie | Bovino |
| País de origen | Nueva Zelanda |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 500 mL |
| Serum Treatment | Irradiado con radiación gamma |
| Esterilidad | Estéril |
| Fuente | Origen neozelandés |
| Inactivado por calor | No |