Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, mesenchymal stem cell-qualified, USDA-approved regions
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11538986
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11538986 100 mL 100 ml
17887038 50 mL 50 ml
11548986 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11538986
Marca: Gibco™ 12662011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rendimiento certificado por EE. UU y sueros para una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas de células sensibles
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Se ha probado especialmente la capacidad de soportar la expansión y enumeración de clones (ensayo de fibroblastos de unidad formadora de colonias) de células madre mesenquimales
  • Origen: países que cumplen los requisitos de importación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
  • Indicaciones: uso diagnóstico «in vitro» (IVD)
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células madre mesenquimales, cultivo de células madre, investigación de células madre
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Ganado/bovino
Age Fetal
País de origen México
Formulario Líquido
Formato Frasco
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Concentración de endotoxinas <50 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Válido para células madre mesenquimales
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.