Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped
Código de producto. p-4919333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
50 mL
500 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
10602304 50 mL Frasco cada uno
15634559 50 mL One Shot 50 ml
10706143 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10602304 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12676011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Serum Treatment: Stripped with charcoal-dextran
  • Recommended Storage: -5°C to -20°C
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Age Fetal
País de origen Refer to CoA for specific origin
Formulario Líquido
Formato Frasco
Tipo de producto Fetal Bovine Serum
Cantidad 50 mL
Serum Treatment Charcoal-stripped
Grado Research
Inactivado por calor No
Condiciones de envío Dry Ice
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.