Learn More
MP Biomedicals™ Suero fetal bovino, CELLect™ Gold
Código de producto. p-91791 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 100 mL
1 x 500 mL
Color:
Marrón dorado
Pálido a marrón dorado
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Sterilization Method:
Filtración
Código de producto. Cantidad Color unitSize Sterilization Method
11481465 1 x 100 mL Pálido a marrón dorado 100 ml -
11471465 1 x 100 mL Marrón dorado 100 ml Filtración
11445035 1 x 500 mL Marrón dorado 500 ml Filtración
11455035 1 x 500 mL Pálido a marrón dorado 500 ml -
4 options
Código de producto. 11481465
Marca: MP Biomedicals™ 092916849
Superior para la clonación de hibridomas
  • Recogidos de un matadero regulado y supervisado por el USDA por técnicos que trabajan “en el lugar”
  • Extracción aséptica mediante punción cardíaca
  • Se suministra estéril, sin micoplasma detectable ni infección vírica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USDA
Color Pálido a marrón dorado
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 1 x 100 mL
Concentración De 3,1 a 4,4 g/dl
Serum Treatment Inactivado por calor
Esterilidad Estéril
Concentración de endotoxinas <1 ng/mL
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para cultivos celulares y aplicaciones de cultivos celulares de insectos
Inactivado por calor Sí
Concentración de hemoglobina 27 mg/dL
Micoplasma detectado No
Osmolalidad De 280 a 325 mOsm/kg
pH Desde 6,7 hasta 7,8
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.