Descripción
- Recogidos de un matadero regulado y supervisado por el USDA por técnicos que trabajan “en el lugar”
- Extracción aséptica mediante punción cardíaca
- Se suministra estéril, sin micoplasma detectable ni infección vírica
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USDA |
| Color | Marrón dorado |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 1 x 100 mL |
| Concentración | De 3,1 a 4,4 g/dl |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtración |
| Concentración de endotoxinas | <1 ng/mL |
| Mostrar más |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.