missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Sobres de reactivo en polvo de hierro Ferrover™

Código de producto. 10530213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Cantidad unitSize
10530213 100/paq. paquete de 100
10733846 10 mL cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10530213

Marca: Hach Lange™ 85499

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sobres de reactivos en polvo para hierro Hach Lange FerroVer, cantidad: 10 ml, forma física: Sólido

Sobres de reactivos en polvo para hierro Hach Lange FerroVer, cantidad:10 ml, forma física:Sólido

Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.

  • Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
  • Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
  • Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
  • Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
  • Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba

Especificaciones

Formato Sólido
Para utilizar con (equipo) DR/3000, DR/2000
Envase Paquetes individuales
Cantidad 100/paq.
Requisitos de almacenamiento De 10 °C a 25 °C
Método de prueba FerroVer 1,10 fenantrolina
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • FerroVer Iron Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium thiosulfate,sodium metabisulphite, sodium dithionite, sodium hydrosulphite, 1, 10-Phenanthro
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.