missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ferrostatin-1, MedChemExpress

Código de producto. 16469646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16469646 50 mg 50 miligramos
16483088 10 mg 10 miligramos
16452616 25 mg 25 miligramos
16435827 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16469646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100579

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ferrostatin-1 (Fer-1), a potent and selective ferroptosis inhibitor, suppresses Erastin-induced ferroptosis in HT-1080 cells (EC50=60 nM). Ferrostatin-1, a synthetic antioxidant, acts via a reductive mechanism to prevent damage to membrane lipids and thereby inhibits cell death. Antifungal Activity.

Ferrostatin-1 (Fer-1), a potent and selective ferroptosis inhibitor, suppresses Erastin-induced ferroptosis in HT-1080 cells (EC50=60 nM). Ferrostatin-1, a synthetic antioxidant, acts via a reductive mechanism to prevent damage to membrane lipids and thereby inhibits cell death. Antifungal Activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ferrostatin-1
Forma física Powder
CAS 347174-05-4
Color Pale Purple
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22N2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Fer-1
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (476.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(NC2CCCCC2)C(N)=C1
Peso molecular (g/mol) 262.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.35
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.