missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ferroportin Monoclonal Antibody (C2), Invitrogen™

Código de producto. 17694276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17694276 20 μL 20 microlitros
17684276 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17694276 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA543825

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SLC40A1 is an iron-regulated transporter assumed to play roles in intestinal iron absorption and cellular iron release. It mediates iron efflux in the presence of ferroxidase. Defects in SLC40A1 cause hemochromatosis type 4 (HFE4), which is an autosomal dominant iron-loading disorder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ferroportin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica SLC40A1
N.º de referencia del gen Q9NP59
Alias de gen CAR1; Cell adhesion regulator; duodenal-specific; Dusg; Ferroportin; ferroportin 1; ferroportin-1; Fpn1; Fpt1; HFE4; IREG1; iron regulated gene 1; iron-regulated transporter 1; Metal transporter protein 1; metal transporting protein 1; MST079; MSTP079; MTP; MTP1; Ol5; Pcm; polycythaemia; Slc11a3; SLC11A3 iron transporter; Slc39a1; Slc40a1; solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters), member 3; solute carrier family 39 (iron-regulated transporter), member 1; solute carrier family 40 (iron-regulated transporter), member 1; solute carrier family 40 member 1
Símbolos de los genes SLC40A1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Trp127-Val321 (Accession Q9NP59), with N-terminal His and GST Tag.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30061
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.