missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ferroportin Monoclonal Antibody (C2), Invitrogen™

Descripción
SLC40A1 is an iron-regulated transporter assumed to play roles in intestinal iron absorption and cellular iron release. It mediates iron efflux in the presence of ferroxidase. Defects in SLC40A1 cause hemochromatosis type 4 (HFE4), which is an autosomal dominant iron-loading disorder.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Ferroportin |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | C2 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 |
| génica | SLC40A1 |
| N.º de referencia del gen | Q9NP59 |
| Alias de gen | CAR1; Cell adhesion regulator; duodenal-specific; Dusg; Ferroportin; ferroportin 1; ferroportin-1; Fpn1; Fpt1; HFE4; IREG1; iron regulated gene 1; iron-regulated transporter 1; Metal transporter protein 1; metal transporting protein 1; MST079; MSTP079; MTP; MTP1; Ol5; Pcm; polycythaemia; Slc11a3; SLC11A3 iron transporter; Slc39a1; Slc40a1; solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters), member 3; solute carrier family 39 (iron-regulated transporter), member 1; solute carrier family 40 (iron-regulated transporter), member 1; solute carrier family 40 member 1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?