Learn More
Solución de indicador de ferroína, 0,025 M, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ferroin indicator solution |
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Fórmula lineal | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 692.52g/mol |
| Olor | Odorless |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Densidad | 1.006g/mL at 20°C |
| Color | Rojo |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ferroin indicator solution
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contém: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate