missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferritin Light Chain Antibody (FTL/1388), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-54584H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ferritin Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Ferritin Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Especificaciones
| Ferritin Light Chain | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Ferritin L subunit, ferritin L-chain, ferritin light chain, ferritin light polypeptide-like 3, ferritin, light polypeptide, MGC71996, NBIA3 | |
| Recombinant fragment (around aa 38-165) of human Ferritin Light Chain protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02792) | |
| 100 μg | |
| Cancer | |
| 2512 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF | |
| FTL/1388 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido