missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Ferritin Heavy Chain Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1905)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30275650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30275650 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30275650

Marca: Invitrogen™ MA556706

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Ferritin Heavy Chain Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

FTH1 is the heavy subunit of ferritin, the major intracellular iron storage protein in prokaryotes and eukaryotes. It is composed of 24 subunits of the heavy and light ferritin chains. Variation in ferritin subunit composition may affect the rates of iron uptake and release in different tissues. A major function of ferritin is the storage of iron in a soluble and nontoxic state. Defects in ferritin proteins are associated with several neurodegenerative diseases. This gene has multiple pseudogenes. Several alternatively spliced transcript variants have been observed, but their biological validity has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ferritin Heavy Chain
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL1905
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica FTH1
N.º de referencia del gen P02794, Q2MHN2, Q95MP7
Alias de gen apoferritin; cell proliferation-inducing gene 15 protein; Ferritin H subunit; ferritin heavy chain; ferritin heavy chain 1; Ferritin heavy chain, N-terminally processed; Ferritin subunit H; ferritin, heavy polypeptide 1; FHC; frih; FTH; Fth1; FTHL6; HFE5; H-ferritin; HFt; MFH; MGC104426; OK/SW-cl.84; PIG15; placenta immunoregulatory factor; PLIF; proliferation-inducing protein 15
Símbolos de los genes FTH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Ferritin Heavy Chain.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100499480, 2495, 403631, 654516
Especies diana Human, Canine, Feline
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.