Learn More
Ferritin Heavy Chain Antibody (FTH/8700R) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Código de producto. 30161503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30161503 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30161503 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP320850JF585
Rabbit Monoclonal Antibody
Ferritin Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects Ferritin Heavy Chain in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Ferritin Heavy Chain
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon FTH/8700R
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen apoferritin, Cell proliferation-inducing gene 15 protein, Ferritin H subunit, ferritin heavy chain, ferritin, heavy polypeptide 1, FHC, FTHEC 1.16.3.1, FTHL6MGC104426, PIG15, placenta immunoregulatory factor, PLIF, proliferation-inducing protein 15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human Ferritin Heavy Chain protein fragment (around aa 58-180) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2495
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ