Learn More
Thermo Scientific™ XmaJI (AvrII) (10 U/μL)
Código de producto. p-4522215 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
200 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
200 unidades
10470090 200 U 200 unidades
10879710 1000 U 1000 unidades
2 options
Código de producto. 10470090
Marca: Thermo Scientific™ ER1561
Corte en sitios C^CTAGG con enzima de restricción XmaJI (AvrII), que funciona mejor a 37 °C con el tampón Tango (isosquizómeros: AspA2I, AvrII, BlnI).
ADN lambda digerido con XmaJI, agarosa al 1 %, 2 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C▵C T A G G...3'
3'...G G A T C▵C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %
  • 1 tampón Tango: 33 mm de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mm de Mg-acetato, 66 mm de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento
  • XmaJI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH 7,4 a 25 °C), 100 mm de KCl, 1 mm de DTT, 1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendada de XmaJI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión de ADN integrado en agarosa
  • Se requieren como mínimo 10 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles
  • BcuI, NheI, XbaI, Eco130I (C▴CTAGG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima XmaJI (AvrII)
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 200 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional